Learn More
Gravis Tarro redondo giratorio de vidrio blanco lima sodada, sin tapa
Click to view available options
Capacidad (métrico):
280 ml
370 ml
660 ml
2000 ml
Descripción
- Disponibles en varias capacidades
- Duradero y resistente
Especificaciones
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 280 ml |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 63 mm |
Material | Vidrio |
Cantidad | Paquete de 10 |