Learn More
Ansell™ Guantes multiuso de alta resistencia Gladiator™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
- Revestimiento de caucho natural
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Acabado totalmente revestido
- Puño con manopla
Especificaciones
Coating Material | Látex de caucho natural |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Tamaño | 10 |
Modelo | 16-650 |
Guantes con puño de color | Verde |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Revestimiento | Algodón interbloqueo |
Cantidad | 12 par |
Resistente a | Buena amortiguación, buena resistencia a los cortes |