Learn More
Ansell™ Guantes de alta resistencia Gladiator™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Diseño ergonómico que se adapta la forma natural de la mano. Un guante con una más natural proporciona un mejor ajuste y hace que las tareas de manipulación sean más seguro.
- Buena amortiguación, buena resistencia al corte y buena comodidad.
- Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
- Revestimiento de caucho natural
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Acabado de inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Coating Material | Látex de caucho natural |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Tamaño | 10 |
Modelo | 16-500 |
Guantes con puño de color | Verde |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Algodón interbloqueo |
Cantidad | 12 par |
Resistente a | Buena amortiguación, buena resistencia a los cortes |