Learn More
Scat™ Tapones de seguridad con rosca GL 45
Bloquean los vapores de disolventes con ventilación durante la retirada del tapón de seguridad con rosca Scat™ GL 45. También disponen de una válvula de aire que combina las funciones de válvula y filtro, por lo que los disolventes permanecen limpios y los componentes de las mezclas de disolventes no se pueden evaporar.
84.31€ - 104.80€
Productos 3
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10109392 Scat™
107019
1 capilar 84.31€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 35
Añadir a la cesta
10256914 Scat™
107909
2 capilares 95.20€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 22
Añadir a la cesta
10293603 Scat™
107910
3 capilares 104.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 4
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapón de rosca GL 45
  • Conector con D.E. de 3.2 mm
  • Incluye capilares