Learn More
Scat™ Tapones de seguridad con rosca GL 45
Bloquean los vapores de disolventes con ventilación durante la retirada del tapón de seguridad con rosca Scat™ GL 45. También disponen de una válvula de aire que combina las funciones de válvula y filtro, por lo que los disolventes permanecen limpios y los componentes de las mezclas de disolventes no se pueden evaporar.
Marca:  Scat™ 107019
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109392
  • 84.31€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapón de rosca GL 45
  • Conector con D.E. de 3.2 mm
  • Incluye capilares
Especificación
Especificación
1 capilar
1 unidad
3.2 mm
1 unidad
Tapón
Tapón I
Videos