Learn More
DWK Life Sciences Sistema de transporte, para frascos GL 45 DURAN™
El sistema es adecuado para el transporte de frascos de vidrio de laboratorio de gran volumen: 2, 5, 10 y 20 litros.
Marca: DWK Life Sciences 292807309
116.04 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.39600kg
Descripción
El nuevo sistema modular de transporte de frascos es idóneo para frascos de laboratorio estándar con rosca GL 45 y es compatible con cuatro frascos de los siguientes tamaños: 2, 5, 10 y 20 litros. Tiene un diseño ergonómico, ofrece beneficios para la salud y la seguridad del usuario, y permite el transporte fácil y seguro de los frascos por el laboratorio o las instalaciones de producción. Transferir líquidos de frascos grandes es más cómodo y seguro. Todos los materiales son totalmente esterilizables en autoclave. El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso.
- El diseño ergonómico ofrece beneficios para la salud y la seguridad, y permite el transporte fácil y seguro de frascos
- Hace que el vertido de líquidos de los frascos más grandes sea más cómodo y seguro
- El collarín solo se quita cortándolo, por lo que la sujeción es 100 % segura durante el uso
- Se suministra sin frascos de vidrio
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Frasco (5 l) | |
Transporte seguro de frascos de laboratorio; decantación de líquidos | |
GL 45 |
Amarillo | |
Silicona-caucho, polipropileno, caucho sintético | |
1 unidad | |
194 mm |