Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona, para rosca GL, sin puño de PTFE
Junta para tapa de unión roscada.
Marca: DWK Life Sciences 286201204
26.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Adecuado para tapones roscados de PBT Aplicación ejemplar: Tubos de fijación
- Adecuado para tapones roscados de PBT
Especificaciones
8 mm | |
10/Paq. | |
22 mm |
Tubos de fijación; sellado | |
Silicona | |
GL 25 |