Learn More
Abnova™ GJB3 (Human) Recombinant Protein
Human GJB3 full-length ORF ( AAH12918.1, 1 a.a. - 270 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH12918.1
ID de gen (Entrez) 2707
Nombre gap junction protein, beta 3, 31kDa
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105461
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002707-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16115461
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002707-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDWKTLQALLSGVNKYSTAFGRIWLSVVFVFRVLVYVVAAERVWGDEQKDFDCNTKQPGCTNVCYDNYFPISNIRLWALQLIFVTCPSLLVILHVAYREERERRHRQKHGDQCAKLYDNAGKKHGGLWWTYLFSLIFKLIIEFLFLYLLHTLWHGFNMPRLVQCANVAPCPNIVDCYIARPTEKKIFTYFMVGASAVCIVLTICELCYLICHRVLRGLHKDKPRGGCSPSSSASRASTCRCHHKLVEAGEVDPDPGNNKLQASAPNLTPI
Especificaciones
Especificaciones
AAH12918.1
gap junction protein, beta 3, 31kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CX31, DFNA2, EKV, FLJ22486, MGC102938
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2707
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GJB3