Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips
PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples.
Marca: Gilson™ F1735032
Detalles adicionales : Peso : 6.55000kg
Descripción
- Incorpora un polímero patentado de baja retención que crea una superficie hidrófoba para minimizar la unión de las muestras durante la dispensación
- El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas Libre de ADN humano, RNasa, DNasa, inhibidores de PCR y pirógenos
Especificaciones
1 μl a 200 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
5,857cm | |
en gradilla | |
Yellow | |
Sí | |
Polipropileno | |
10 μl, 50 μl, 100 μl |
Con filtro | |
Transparente | |
14,88 in | |
Gradilla | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
PIPETMANTM EXPERTTM | |
Certified Quality |