Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Blister Pack Refill Pipette Tips
Autoclavable or gamma-ray sterlized
76.45€ - 232.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Línea de productos | Pipetman™ Diamond™ |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15247783
|
Gilson™
F172511 |
De 100 a 1000 μl | Sin filtro | Estéril |
92.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15237783
|
Gilson™
F172510 |
De 100 a 1000 μl | Sin filtro | No estéril |
81.25€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15707627
|
Gilson™
F172313 |
2 a 30 μL | Con filtro | Estéril |
196.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15227783
|
Gilson™
F172311 |
De 2 a 200 μl | Sin filtro | Estéril |
87.20€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15267783
|
Gilson™
F172613 |
De 100 a 1000 μl | Con filtro | Estéril |
232.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15257783
|
Gilson™
F172513 |
De 2 a 200 μl | Con filtro | Estéril |
196.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15297773
|
Gilson™
F172211 |
De 0,1 a 20 μl | Sin filtro | Estéril |
104.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15217783
|
Gilson™
F172310 |
2 a 200 μL | Sin filtro | No estéril |
76.45€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15207783
|
Gilson™
F172213 |
0,1 a 10 μL | Con filtro | Estéril |
217.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15287773
|
Gilson™
F172210 |
0,1 a 20 μL | Sin filtro | No estéril |
92.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
- Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
- Standard or filtered tips
- Validated for use with 384-well tips: F172211G, F172311G and F17511G
Especificaciones
Transparente | |
Pipetman™ Diamond™ | |
Polipropileno |