Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND™ Blister Refill Non-Filtered Pipette Tips
PIPETMAN™ DIAMOND Performance Tips: the quickest way to refill empty TIPACK boxes and Reload blocks for PIPETMAN pipettors.
50.00€ - 68.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tipo de producto | Pipette Tips |
Para utilizar con (equipo) | Gilson™ Pipetman&trade |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15207773
|
Gilson™
F172201 |
0,1 a 20 μL | DL10ST | Estéril |
68.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15277763
|
Gilson™
F172200 |
0,1 a 20 μL | DL10 | No estéril |
61.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15287763
|
Gilson™
F172300 |
2 a 200 μL | D200 | No estéril |
50.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15217773
|
Gilson™
F172301 |
2 a 200 μL | D200ST | Estéril |
58.65€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15297763
|
Gilson™
F172500 |
De 100 a 1000 μl | D1000 | No estéril |
55.50€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15227773
|
Gilson™
F172501 |
De 100 a 1000 μl | D1000ST | Estéril |
61.65€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descrizione
- Packaged in individually wrapped racks to ensure the best clearness and facilitate rack handling; top cover to handle sterilized pack.
- Uses 45% less plastic than a regular rack box.
- Fully autoclavable racks (moist heat, 121°C, 20 min., 1 bar); remove blister packaging before autoclaving.
- Made of 100% pure virgin polypropylene; smooth hydrophobic surface for complete dispensing.
- Two solid sealing ring provide a perfect seal.
- Ergonomic tip fitting: matching pipettor and tips reduces strain to fit and eject tips.
- Fully traceable from mold to bench.
- Graduated volume markers make it easy to visually check the volume aspirated.
- Color-coded to differentiate tip models and indicate compatible Gilson pipetter models.
- Available autoclavable or gamma-ray sterilized.
Sterilized Refills:
- Sterilization date guaranteed for five years.
- Irradiated by gamma-rays for more efficient sterilization
- Certified free of detectable DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogens and trace metals.
Order Info
10 Blister Refills of 96 racked tips
Specifica
Sin filtro | |
Autoclavable | |
Gilson™ Pipetman&trade | |
Pipetman™ Diamond™ |
Transparente | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Certified Quality |