Learn More
Gilson™ Accesorio para sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ Depósitos reactivos
Ideales para la dispensación de reactivos con micropipetas multicanal. La forma exclusiva del accesorio Gilson™ del sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ Depósitos de reactivos permite la retirada de muestras casi completa.
Marca: Gilson™ F267670
Detalles adicionales : Peso : 0.92700kg
Descripción
- Lados angulados y fondos en forma de V.
- Boquillas de vaciado en todas las esquinas
- Graduaciones en paredes interiores a volumen medio
Especificaciones
Blanco | |
Poliestireno | |
Sistema de pipeteo completo Pipetteman™ |
All Pipettes with Tips Mounted | |
50 ml | |
100 Pk. |