Learn More
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Antibiótico selectivo, formulación de fleomicina D1, antibiótico glicopeptídico producido por Streptomyces verticillus
Marca: Gibco™ R25005
2260.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- El antibiótico selectivo Gibco™ Zeocin™ es una formulación de fleomicina D1, un antibiótico glicopeptídico producido por Streptomyces verticillus.
- El antibiótico selectivo Zeocin™ actúa uniéndose al ADN y escindiéndolo, lo que conduce a la muerte celular.
- Se usa para la selección de cultivos de células de mamíferos, insectos, levaduras, bacterias y plantas.
- Concentración de trabajo que oscila entre 50 y 400 µg/ml dependiendo del tipo de célula.
- Este producto se suministra en 100 mg/ml en agua estéril en 8 viales de 1,25 ml.
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Hielo |
|
Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos | |
Zeocin | |
Selección/generación de líneas celulares estables eucariotas, selección bacteriana | |
50 mL |
100 mg/mL | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Zeocin™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.