Learn More
Gibco™ Human VEGF-165 Recombinant Protein
Recombinant Human Vascular Endothelial Cell Growth Factor (VEGF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
278.00€ - 5230.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
Peso molecular | 40 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | VEGF |
Longitud de la proteína | 165 aa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10690920
|
Gibco™
PHC9394 |
10μg |
278.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10101908
|
Gibco™
PHC9391 |
100μg |
1326.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10111908
|
Gibco™
PHC9393 |
1mg |
5230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Human VEGF-165 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
VEGF exerts angiogenic, mitogenic and vascular permeability-enhancing activities specific for endothelial cells. VEGF has also been shown to be chemotactic for monocytes and osteoblasts.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human umbilical vein cells (HUVEC)
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
165 aa | |
Human | |
Carrier-Free | |
< 0.1 ng/μg | |
1.0 x 106 - 1.7 x 105 units⁄mg | |
Growth Factors & Receptors | |
Lyophilized | |
Oncology, Angiogenesis, Stem Cell Research, Differentiation, Inflammation | |
>95 % |
40 kDa | |
VEGF | |
ED50 range = 1-6 ng⁄mL | |
Store this lyophilized preparation at 2 to 8°C. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤ –20°C. Avoid repeated freeze⁄thaw cycles. | |
Proliferation of HUVECs (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) | |
Wet Ice | |
Mammalian | |
Recombinant, Ligand | |
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.