Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 Medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer.
233.00€ - 429.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
Tipo de célula | Células leucémicas |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12559059
|
Gibco™
11875168 |
5 L |
233.00€
5 litros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11320882
|
Gibco™
11875176 |
10 L |
429.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RPMI 1640 Medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium has since been found suitable for a variety of mammalian cells, including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of RPMI 1640 Medium modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This RPMI is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: HEPES
The complete formulation is available.
Using RPMI
RPMI 1640 Medium is unique from other media because it contains the reducing agent glutathione and high concentrations of vitamins. RPMI 1640 Medium contains biotin, vitamin B12, and PABA, which are not found in Eagle's Minimal Essential Medium or Dulbecco's Modified Eagle Medium. In addition, the vitamins inositol and choline are present in very high concentrations. RPMI 1640 Medium contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, RPMI 1640 Medium requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640 Medium uses a sodium bicarbonate buffer system (2.0 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células leucémicas | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
Gibco™, SynerGy™ |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Glutamina, Rojo de fenol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.Para uso diagnóstico in vitro.