Learn More
Gibco™ Human PDGF-BB Recombinant Protein
Recombinant Human Platelet Derived Growth Factor-BB (PDGF-BB) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
179.00€ - 6560.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5155 |
Peso molecular | 25.4 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | PDGF-BB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10531285
|
Gibco™
PHG0044 |
5μg |
179.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10531475
|
Gibco™
PHG0045 |
10μg |
429.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10222973
|
Gibco™
PHG0046 |
50μg |
594.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10434373
|
Gibco™
PHG0041 |
100μg |
988.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10690724
|
Gibco™
PHG0043 |
1mg |
6560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Human PDGF-BB Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Members of the PDGF family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of BALB/c 3T3 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
25.4 kDa | |
PDGF-BB | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
Growth Factors & Receptors | |
Lyophilized | |
Immunology, Neurobiology, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology | |
95 % |
5155 | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Full Length, Recombinant, Ligand | |
PDGFs (Platelet-Derived Growth Factors) | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.