Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7,4
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Marca: Gibco™ 70011044
81.95 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La solución salina tamponada con fosfato (PBS) está formulada sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
- Las formas concentradas de PBS Gibco pueden requerir el ajuste del pH en el momento de la dilución.
- El PBS concentrado 10X se fabrica de la siguiente manera: sin calcio, magnesio ni rojo de fenol
- Sin material de origen animal
- Está disponible la formulación completa
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
Blanco | |
10 X | |
Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Embalaje sostenible | |
7,4 | |
Temperatura ambiente | |
Líquido |
Libre de material de origen animal | |
Condiciones de almacenamiento: De 15 ° a 30 °C Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Gibco™ | |
500 mL | |
Cultivo de células de mamíferos | |
2800 - 3100 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.