Learn More
Gibco™ Donor Bovine Serum, New Zealand Origin
Obtenido a partir de terneros de 12 a 24 meses de edad y esterilizado mediante filtro.
Marca: Gibco™ 16030074
Descripción
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Los sueros Gibco™ ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
De 12 a 36 meses | |
Líquido | |
Suero bovino de ternero | |
Esterilizado mediante filtración | |
≤10 EU/mL | |
Congelado |
Ganado/bovino | |
Nueva Zelanda | |
Frasco | |
500 mL | |
Estéril con filtro | |
Gibco™ |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.