Learn More
Gibco™ MEM, GlutaMAX™ Supplement
Minimum Essential Medium (MEM) is one of the most commonly used of all cell culture media.
41.73€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
Tipo de célula | Astrocitos de rata primarios |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12559089
|
Gibco™
41090036 |
500 mL |
41.73€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Minimum Essential Medium (MEM) is one of the most commonly used of all cell culture media. MEM can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblasts, and primary rat astrocytes. We offer a variety of Gibco™ MEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This MEM is modified as follows:
With: GlutaMAX™, Phenol Red
Without: HEPES
The complete formulation is available.
Gibco™ MEM, developed by Harry Eagle, was based on his earlier formulation of Basal Medium Eagle (BME). Many other modifications of MEM followed, including Glasgow’s MEM, MEM α, DMEM, and Temin’s Modification. MEM is available with Earle’s salts for use in a CO2 incubator, or with Hanks' salts for use without CO2. Gibco™ MEM with GlutaMAX™ supplement minimizes toxic ammonia build-up and improves cell viability and growth in an easy-to-use format. This product is made with Earle’s salts.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Astrocitos de rata primarios | |
1 X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Bajo nivel de glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.