Learn More
Gibco™ Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein
Recombinant MCP-1 (MCAF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
148.00€ - 878.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6347 |
Peso molecular | 8 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | MCP-1 (MCAF) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10680354
|
Gibco™
PHC1014 |
10μg |
148.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10120543
|
Gibco™
PHC1015 |
25μg |
258.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10785593
|
Gibco™
PHC1011 |
100μg |
878.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
MCP-1 is structurally related to the CC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two adjacent cysteines. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils.Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
8 kDa | |
MCP-1 (MCAF) | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
MCP⁄MCAF Chemokines | |
Gibco™ |
6347 | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Chemokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Signal Transduction, Inflammation, Bone Research | |
98 % |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.