Learn More
Gibco™ Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein
Recombinant IL8 Monocyte is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
293.00€ - 4035.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) 3576
Alias de gen IL-8 Monocyte
Especie Human
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10272833
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0884
25μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10282833
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0885
50μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10477063
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0881
100μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10202553
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0883
1mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL8 is chemotactic for all known types of migratory immune cells. IL8 also inhibits the adhesion of leukocytes to activated endothelial cells.
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
IL-8 Monocyte
Store in refrigerator (2–8°C).
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
3576
Human
Wet Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Angiogenesis, Respiratory Research, Virology, Stem Cell Research, Inflammation
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.