Learn More
Gibco™ Human IL-7 Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 7 (IL7) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
168.00€ - 8510.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Peso molecular 17.5 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Alias de gen IL-7
Especie Human
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10571085
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0075
5μg
168.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10068782
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0076
25μg
1238.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10416673
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0071
100μg
2800.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10140813
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0073
1mg
8510.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Human IL-7 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL7 stimulates the proliferation of pre-B and pro-B cells. IL7 also supports the maturation of megakaryocytes.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human PBMCs
  • Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
Sequential Chromatography
Human
Carrier-Free
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Drug Development, Oncology
95 %
17.5 kDa
IL-7
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.