Learn More
Gibco™ Human IL-23 Recombinant Protein
Recombinant Human IL23 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
396.00€ - 2325.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
Peso molecular | 55 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | IL-23 |
Longitud de la proteína | 170 aa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11390822
|
Gibco™
PHC9324 |
10μg |
396.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11300832
|
Gibco™
PHC9321 |
100μg |
2325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Human IL-23 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL23 is important in the inflammatory response. IL23 induces the secretion of IFN-γ, and stimulates the proliferation of Human T cells. Recombinant Human IL23 is one of the many Gibco recombinant bioactive proteins available from Life Technologies.- High purity: minimal interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, and protease assays; specific activity is determined by measuring the IL23 dose dependent secretion of IL-17 from mouse splenocytes
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
170 aa | |
2° to 8° C | |
0.3 ng/ml | |
Wet Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Inflammation, Signal Transduction | |
95 % |
55 kDa | |
IL-23 | |
Human | |
Carrier-Free | |
< 1 EU/ml | |
Mammalian | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.