Learn More
Gibco™ Mouse IL-2 Recombinant Protein
Recombinant IL-2 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
108.00€ - 3885.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) 16183
Peso molecular ∼17 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Alias de gen IL-2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10374733
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC0024
10μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10662264
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC0025
25μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10202543
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC0021
100μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10610734
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC0023
1mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Mouse IL-2 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-2 causes proliferation of T cells and is a central regulator of immune responses.
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
∼17 kDa
IL-2
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
16183
Sequential Chromatography
Mouse
Carrier-Free
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
95 %
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.