Learn More
Gibco™ Human IL-2 Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 2 (IL2) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
106.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) 3558
Peso molecular 15.5 kDa
Método de purificación Membrane-Filtered
Alias de gen IL-2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10512255
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0026
10μg
106.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10777863
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0027
40μg
408.00€
40 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10642084
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0021
100μg
1098.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10466683
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0023
1mg
1140.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Human IL-2 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL2 causes proliferation of T-cells and is a central regulator of immune responses.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of mouse CTLL-2 cells
  • Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
15.5 kDa
IL-2
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand, Mutant
Interleukins
Gibco™
3558
Membrane-Filtered
Human
Carrier-Free
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
95 %
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.