Learn More
Gibco™ Human IL-1 beta Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 1, beta (IL1B) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
109.00€ - 6910.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Peso molecular 17.5 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Alias de gen IL-1β
Especie Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10394403
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0814
2μg
109.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10532635
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0815
10μg
712.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10600934
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0816
25μg
1426.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10415533
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0811
100μg
3340.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10111113
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0813
1mg
6910.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Human IL-1 beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological processes including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of murine D10S cells
  • Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
Sequential Chromatography
Human
Carrier-Free
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
95 %
17.5 kDa
IL-1β
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Gibco™
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.