Learn More
Gibco™ Human IL-1 alpha Recombinant Protein
Recombinant IL1A is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
181.00€ - 6880.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Peso molecular 18.2 kDa
Método de purificación Membrane-Filtered
Alias de gen IL-1α
Especie Human
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10405343
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0015
5μg
181.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
10632084
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0017
25μg
558.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10534424
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0011
100μg
1942.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
10735593
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC0013
1mg
6880.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Human IL-1 alpha Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological processes including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
Membrane-Filtered
Human
Carrier-Free
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Cell Cycle & Proliferation, Immunology, Angiogenesis
95 %
18.2 kDa
IL-1α
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.