Learn More
Gibco™ Suero de cabra, origen Nueva Zelanda
Excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
Marca:  Gibco™ 16210072
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11540526
  • 451.00€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los sueros Gibco™ ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
  • Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Se suministran congelados. Deben almacenarse a < -10 °C.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Nueva Zelanda
  • Edad: Adulta
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Cabra/caprino
Líquido
500 mL
Estériles
Gibco™
Adulta
Nueva Zelanda
Suero de cabra
Estándar (esterilizado mediante filtro)
Embalaje sostenible
Congelado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso diagnóstico in vitro. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.