Learn More
Gibco™ Suero de cabra, origen Nueva Zelanda
Excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
105.00€ - 451.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Age Adulta
Especie Cabra/caprino
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11530526
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
16210064
100 mL
105.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11540526
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
16210072
500 mL
451.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los sueros Gibco™ ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
  • Se han ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado.
  • Ayudan a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Se suministran congelados. Deben almacenarse a < -10 °C.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Nueva Zelanda
  • Edad: Adulta
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Cabra/caprino
Líquido
Estándar (esterilizado mediante filtro)
Embalaje sostenible
Congelado
Adulta
Nueva Zelanda
Suero de cabra
Estériles
Gibco™
Documentos
Product Certifications
Para uso diagnóstico in vitro. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.