Learn More
Gibco™ Mouse GM-CSF Recombinant Protein
Recombinant Mouse Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
106.00€ - 4380.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Alias de gen GM-CSF
Especie Mouse
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Sistema de expresión E. coli
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10692064
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC2014
2μg
106.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10232443
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC2015
10μg
289.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10591275
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC2016
25μg
552.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10190903
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC2011
100μg
1998.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10747313
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC2013
1mg
4380.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mouse GM-CSF Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
GM-CSF is involved in many biological responses including the growth and development of granulocyte and macrophage progenitor cells, stimulation and the initiation of differentiation of myeloblasts and monoblasts, and chemotaxis of eosinophils.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of MC/9 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
Mouse
E. coli
Recombinant, Ligand
GM-CSF, G-CSF, & M-CSF
Gibco™
GM-CSF
Store in refrigerator (2–8°C).
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.