Learn More
Gibco™ Human GM-CSF Recombinant Protein
Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
291.00€ - 4365.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1437 |
Peso molecular | 14 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | GM-CSF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10797823
|
Gibco™
PHC2015 |
10μg |
291.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10150813
|
Gibco™
PHC2011 |
100μg |
2410.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10552045
|
Gibco™
PHC2013 |
1mg |
4365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Human GM-CSF Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
GM-CSF is involved in many biological responses including the growth and development of granulocyte and macrophage progenitor cells, stimulation and the initiation of differentiation of myeloblasts and monoblasts, and chemotaxis of eosinophils.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human TF-1 cells
- Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
14 kDa | |
GM-CSF | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
GM-CSF, G-CSF, & M-CSF | |
Gibco™ |
1437 | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development | |
95 % |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.