Learn More
Gibco™ Glasgow's MEM, powder
Originalmente desarrollado por Ian McPherson y Michael Stoker como modificación del medio de Eagle
Marca:  Gibco™ 22100093
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
Código de producto. 10433432
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
El medio esencial mínimo de Glasgow (GMEM) se utilizó para estudiar los factores genéticos que afectaban a la competencia celular. El MEM de Glasgow se desarrolló para su uso con líneas celulares del riñón, como BHK-21. El MEM de Glasgow es único frente a otros medios, ya que contiene dos veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio basal Eagle, y se usa sin suero. El MEM de Glasgow se formuló originalmente con un 10 % de caldo de fosfato de triptosa. Este MEM se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin caldo fosfato de triptosa, bicarbonato sódico, HEPES.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de caldo de fosfato de triptosa
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,75 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Glasgow's MEM is manufactured at a cGMP compliant facility located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard.
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Gibco™
Polvo
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.