Learn More
Gibco™ Human Flt-3 Ligand (FLT3L) Recombinant Protein
Fms-Like Tyrosine Kinase 3 Ligand (FLT3 Ligand, FLT3LG) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
428.00€ - 6510.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Peso molecular 35 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Alias de gen FLT-3 Ligand
Especie Human
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10162288
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC9414
10μg
428.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10631120
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC9415
25μg
762.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10365588
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC9411
100μg
1576.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10688118
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PHC9413
1mg
6510.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Human Flt-3 Ligand (FLT3L) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
FLT3 Ligand is a cytokine involved in hematopoeisis.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human OCI-AML5 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
Sequential Chromatography
Human
Carrier-Free
Human
Mammalian
Recombinant, Ligand
FLT-3 Ligand
Gibco™
35 kDa
FLT-3 Ligand
Lyophilized Human Flt-3 Ligand should be stored at 2-8°C, preferably desiccated. Store reconstituted Human Flt-3 Ligand at ≤ –20°C (not in a frost-free freezer). Keep freeze-thaw cycles to a minimum.
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Stem Cell Research, Oncology
>95% by SDS-PAGE, >95% by SDS-PAGE
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.