Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Rendimiento certificado por EE. UU y sueros para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
112.00€ - 904.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Formato | Frasco |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Condiciones de envío | Congelado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17887038
|
Gibco™
12662002 |
50 mL |
112.00€
50 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11548986
|
Gibco™
12662029 |
500 mL |
904.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11538986
|
Gibco™
12662011 |
100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Categoría de los sueros: Especializado
- Se ha probado especialmente la capacidad de soportar la expansión y enumeración de clones (ensayo de fibroblastos de unidad formadora de colonias) de células madre mesenquimales
- Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
- Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales ≤10 EU/ml)
- Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
- Indicaciones: uso diagnóstico «in vitro» (IVD)
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células madre mesenquimales, cultivo de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Líquido | |
Frasco | |
Suero fetal bovino | |
Congelado |