Learn More
Gibco™ Brinster's, no Glutamine, no phenol red
El medio de Brinster para el cultivo de óvulos es un medio definido químicamente simple Contiene seroalbúmina bovina desarrollada por Ralph Brinster para desarrollo in vitro de ovocitos de ratón
Marca:  Gibco™ 11126034
34.50 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11560386
  • 51.75€ / 100 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El medio de cultivo para óvulos de Brinster (BMOC) es un medio definido químicamente simple que contiene seroalbúmina bovina (BSA) desarrollado por Ralph Brinster para el desarrollo in vitro de ovocitos de ratón. Este medio es una variación de la formulación original ya que no contiene antibióticos. El medio de Brinster también se ha utilizado para el cultivo de otros embriones de mamíferos durante las primeras etapas de desarrollo.
  • El medio de Brinster Gibco es único de otros medios ya que no contiene aminoácidos ni vitaminas
  • Se modifica como sigue: con albúmina de suero bovino, piruvato sódico; sin L-glutamina, HEPES, rojo fenol
  • Complementado con albúmina de suero bovino necesaria para apoyar la maduración de los ovocitos y etapas tempranas del desarrollo de embriones de mamíferos y piruvato as fuente de energía esencial
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,1 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio de Brinster Gibco se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Origen animal
Líquido
Estéril con filtro
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
100 mL
Ovocitos de ratón
1 X
Medio de Brinster
Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico, Seroalbúmina bovina
Embalaje sostenible
Gibco™
Temperatura ambiente