Learn More
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium
Advanced RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation.
Marca:  Gibco™ 12633020
298.15 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.34000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530446
  • 334.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
Si se compara con el clásico RPMI 1640, el suplemento de suero de puede reducir en 50-90 % sin cambios en la tasa de crecimiento o la morfología.i Las células cultivadas con éxito en el medio Advanced RPMI 1640, sin adaptación, incluyen SP2, Vero, Daudi, Raji y Jurkat. Este medio Advanced RPMI 1640 se modifica de la siguiente manera: glucosa, aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, rojo de fenol; sin L-glutamina, HEPES.
  • Es distinto a otros medios debido a la adición de los siguientes ingredientes para permitir la reducción de suero: etanolamina, glutatión, ácido ascórbico, insulina, transferrina, albúmina de suero bovino rica en lípidos AlbuMAX™ I para cultivo celular, y los oligoelementos selenito sódico, metavanadato amónico, sulfato cúprico y cloruro manganoso
  • Requiere un suplemento de 1-5 % de suero fetal bovino y suplemento de 4 mM de L-glutamina o GlutaMAX™
  • Muchas líneas de células no requieren adaptación a este medio
  • La concentración de SFB debe optimizarse para cada línea de células para obtener la máxima reducción de suero
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Origen animal
Líquido
Avanzado (suero reducido)
Glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales
Embalaje sostenible
Gibco™
Sp2, Vero, Raji, Daudi y Jurkat
1 X
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Estéril con filtro
Sin glutamina, Sin HEPES
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
10 x 500 mL