Learn More
Ácido giberélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15492367
204.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-06-5
C19H22O6
346.38
MFCD00079329
IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
91757643
ácido (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihidroxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-eno-9-carboxílico
CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-06-5
C19H22O6
346.38
MFCD00079329
IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
91757643
ácido (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihidroxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-eno-9-carboxílico
CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Hormona del crecimiento para plantas
Gibberellic acid is used as a plant growth hormone. It is also used to trigger germination in dormant seeds in laboratory and green house settings and to stimulate rapid stem and root growth and induce mitotic division in the leaves of some plants. It also serves in grape growing industry as a hormone to induce the production of larger bundles and bigger grape.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gibberellic acid
Punto de fusión 222°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 54346
Índice Merck 14,4419
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,isopropyl alcohol,ethanol,acetone and chloroform.
Rotación óptica +78° (c=2 in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo