Learn More
Liebherr™ Congelador con refrigeración estática
Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.
Marca: Liebherr™ GG 4010
Detalles adicionales : Peso : 82.80000kg
Descripción
Congelador de laboratorio avanzado para el almacenamiento de muestras congeladas- Temperatura ajustable que se puede definir en un nivel preciso para ofrecer la máxima estabilidad de la temperatura
- Panel de control con pantalla digital con alarmas sonoras y visuales de apertura de puerta y alta temperatura
- Congelación automática y enfriamiento rápido tras la apertura de la puerta con refrigerante ecológico
- Materiales de máxima calidad y mano de obra profesional durante una larga vida de servicio
- Funciones optimizadas y componentes de alto rendimiento
- Suministrado con 14 cestillas o cajones sólidos en las unidades de la serie 5000 y 3 cestillas en unidades de la serie 4000
- Puerta reversible con bloqueo de seguridad para el almacenamiento seguro de productos valiosos
Especificaciones
382 l | |
SwingLine | |
Right Interchangeable | |
White Steel | |
60 kg | |
3 | |
No | |
Electronic | |
Manual | |
48D x 45.7W x 168.6H cm | |
48 cm | |
45.7 cm | |
Key Lock | |
De 220 a 240 V | |
75 w | |
R600A | |
81 kg |
De – 14 a – 28 °C | |
1 | |
White Plastic | |
7 Evaporator Plates | |
3 cestillos de alambre | |
Digital, External | |
Blanco | |
Temperature alarm | |
GG4010X | |
190 Al x 60 An x 68 Pr cm | |
Estantes de 6 x 22.4 cm, 1 x 24 cm | |
Compartments (7): 6 x 224 cm, 1 x 240 cm | |
1.5 A | |
50/60 Hz | |
1.176 kWh / 24 hr. | |
88 kg |