Learn More
GFOD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16340-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815934
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Promotes matrix assembly.
Especificaciones
Especificaciones
GFOD2
Polyclonal
Unconjugated
GFOD2
GFOD2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
307801, 70575, 81577
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3B7J2, Q9CYH5
Gfod2
GFOD2 Fusion Protein Ag9518
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat