missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFOD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GFOD2 |
---|---|
Concentración | 0.15 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825934
|
Proteintech
16340-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815934
|
Proteintech
16340-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Promotes matrix assembly.Especificaciones
GFOD2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q3B7J2, Q9CYH5 | |
307801, 70575, 81577 | |
GFOD2 Fusion Protein Ag9518 | |
Primary | |
-20°C | |
GFOD2 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GFOD2 | |
Gfod2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |