Learn More
GFI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GFI1 |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812734
|
Proteintech
14198-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802734
|
Proteintech
14198-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GFI1 is a nuclear zinc finger (ZF) transcriptional repressor that plays an important role in hematopoiesis and inner ear development, and has been implicated in lymphomagenesis. The Gfi1 protein expression is regulated by the ubiquitin-proteasome system. It is reported that ubiquitin ligase Triad1 interacts with the DNA-binding domain of Gfi-1. Gfi-1 represses transcription by directly binding to the consensus DNA sequence in the promoters of its target genes. Deficiency of Gfi-1 causes neutropenia and an accumulation of granulomonocytic precursor cells that is reminiscent of a myelodysplastic syndrome in mice.Especificaciones
GFI1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P70338, Q07120, Q99684 | |
14581, 24388, 2672 | |
GFI1 Fusion Protein Ag5401 | |
Primary | |
-20°C | |
GFI1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GFI 1, GFI1, Zinc finger protein 163, Zinc finger protein Gfi 1, ZNF163 | |
Gfi1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |