missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patrón de germanio para ICP, 1000 μg/ml en H2O, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ge | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Germanium Standard |
CAS | 7732-18-5 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Disolvente o matriz | H2O |
Cantidad | 30 mL |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'