Learn More
Germanium(IV) oxide, White powder/flake/crystalline/beads, etc., 99.9999% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 010510.14
Detalles adicionales : CAS : 1310-53-8 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316018
  • 204.00€ / 25 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
1310-53-8
104.628
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
14796
O=[Ge]=O
GeO2
MFCD00011030
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, germanium iv oxide, wln: ge o2
dioxogermane
Especificación
Germanium(IV) oxide
99.9999% (Metals basis)
MFCD00011030
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
dioxogermane
14796
Powder/Flake/Crystalline/Beads/Lump, Etc.
White
1310-53-8
GeO2
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, germanium iv oxide, wln: ge o2
O=[Ge]=O
104.628
104.59
Odorless
25g