Learn More
Etóxido de germanio(IV), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058700
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
14165-55-0
C8H20GeO4
MFCD00015121
Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
14165-55-0
C8H20GeO4
MFCD00015121
Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Preparación de GeO2 por CVD e intermedio en la síntesis sol-gel.
Preparation of Germanium oxide by CVD.Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Germanium (IV) ethoxide
Punto de fusión -72°C
Color Incolora
Densidad 1.14 g/mL
Punto de ebullición 185.5°C
Temperatura de inflamación 49°C (121°F)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ge(OC2H5)4
Índice de refracción 1.407
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.84
Porcentaje de pureza 99.995%
Forma física Líquido