Learn More
Yoduro de germanio(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11301549
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13573-08-5
GeI2
326.439
MFCD00135537
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
6327215
diyodogermanio
[Ge](I)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13573-08-5
GeI2
326.439
MFCD00135537
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
6327215
diyodogermanio
[Ge](I)I
Germanium(II) iodide acts as a reagent that forms stable ionic adducts with carbenes. It is also used in the preparation of allylgermanes by reacting with allylstannanes. Further, it reacts with allyl bromide in the presence of zinc iodide to get allylgermanium(IV), which on reacts with carbonyl compounds to give the corresponding homoallylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Germanium(II) iodide
Color Amarillo a marrón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 5.37 g/mL