Learn More
Dióxido de germanio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), grado electrónico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776916
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1310-53-8
GeO2
104.59
MFCD00011030
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
14796
dioxogermano
O=[Ge]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1310-53-8
GeO2
104.59
MFCD00011030
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
14796
dioxogermano
O=[Ge]=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Germanium dioxide
Punto de fusión 1115.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal GeO2
Índice Merck 15,4443
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.59
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Densidad 6.2300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Germanium dioxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.