Learn More
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736548
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-24-1
C10H18O
154.25
MFCD00002917
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
637566
CHEBI:17447
(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
CC(=CCCC(=CCO)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-24-1
C10H18O
154.25
MFCD00002917
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
637566
CHEBI:17447
(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
CC(=CCCC(=CCO)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Geraniol
Punto de fusión -15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Índice de refracción 1.4750 to 1.4790
Cantidad 5 g
Beilstein 01,457
Índice Merck 15,4437
Gravedad específica 0.878
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido