missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfato de gentamicina, USP, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4405455
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1405-41-0
Gentamycin Sulfate
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1405-41-0
Gentamycin Sulfate
Nombre del producto químico o material Gentamycin Sulfate, USP
Tipo Gentamicin Sulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gentamycin Sulfate, US
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gentamycin Sulfate
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'