Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro visible GENESYS™ 30
Realice análisis complejos y básicos con el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30, una solución intuitiva y de confianza para la enseñanza o el laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-277400
2523.22 EUR hasta el 2018-12-31
Use el código promocional "13295" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15541182
  • 2725.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El espectrofotómetro visible GENESYS 30 ofrece un diseño intuitivo, pantalla en color de alta definición, medidas rápidas y precisas, y un práctico modo de notificación de los datos.  Es el instrumento idóneo para cualquier usuario, ya sea un estudiante novato o un experimentado técnico de laboratorio.
Características del producto:
  • Nuevo diseño totalmente industrial que mejora su manejo
  • Pantalla en color de alta definición y 5 pulgadas con teclado con pulsadores de caucho que facilitan la navegación 
  • Análisis de celdas individuales con revestimiento del compartimento para muestras que se puede desmontar y lavar 
  • Portaceldas para los tipos de celda estándar, incluidos los tubos de ensayo
  • Software con nueva interfaz del usuario; el software Thermo Scientific™ VISIONlite PC es opcional 
    • Datos en el modo que desee 
    • Exportación de datos a dispositivo USB en un formato de texto fácil de leer y de procesar
  • Excelente impresora térmica de conexión a presión 
  • Tres años de garantía y asistencia técnica especializada 
Ventajas para el profesor:’ 
  • Cumple los requisitos curriculares para:
  • Longitud de onda única
  • Detección
  • Ley de Beer
  • Colorimetría/análisis colorimétrico
  • Análisis cuantitativo
Ventajas para los laboratorios:’ 
  • Mayor fiabilidad de los datos con cuantificación de 6 puntos más modo de concentración 
  • Varias opciones de idioma 
Especificación
Especificación
<0.003 A 
325 nm – 1000 nm suavizado
El puerto USB-A de la parte frontal admite dispositivos de memoria flash para el almacenamiento de datos y métodos
El puerto USB-B del lateral admite la conexión a un ordenador Windows™ que ejecute el software de control remoto opcional.
Fotodiodo de silicio
5 " en diagonal, pantalla a color de 32 bits, 800 × 480 píxeles
Convertidor de CA a CC externo. Tensión y Hz seleccionados automáticamente, de 100 a 250 voltios, de 50 a 60 Hz
1000 horas de vida útil habitual
≤0.001 A a 0 A 
≤ 0.001 A a 1 A
≤ 0.002 A a 2 A
RMS a 500 nm 60 mediciones consecutivas
±0.002 A (de 0 a 0.3 A)
0.5 % de lectura ABS (de 0.301 A a 2.5 A)
De - 3 A a + 3 A
Accesorio para impresora térmica con papel de 80 mm de anchura
<0.1 %T a 340 nm y 400 nm
Medido mediante filtros de bloqueo de vidrio o NaNO2 a 340 nm
1 nm
< ±1 nm
7.5 kg
Accesible desde la parte superior, delantera o lateral
Capaz de alojar células de hasta 100 mm de trayectoria
Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
Espectrofotómetro VIS GENESYS 30 con cable de alimentación de Reino Unido
35.5 cm x 38.5 cm x 19.5 cm
<0.002 A/h
A 500 nm tras calentamiento de 2 horas.  Típico < 0.004 A/h tras calentamiento de 1 hora.
Teclado de caucho con 23 teclas y teclado numérico
Inglés, español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano, tailandés, árabe
Haz simple
De - 3 A a + 3 A, de 0 a 200 000 %T, de 0 a 9 999 999 C
± 0.002 A
Medido a 1.0 A @546 nm
5 nm
± 2 nm
325 nm – 1100 nm
Automático: hasta 1200 nm/min–
2 años estándar con ampliación de un año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo máximo de 6 meses tras la compra
Videos
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    : 13295
    2018-12-31
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/09/2018 y el 31/12/2018. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Terms & Conditions
Warranty