Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC 200
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-277800
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15550592
  • 207.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Especificaciones
Especificaciones
Este accesorio para muestras contiene un portaceldas cilíndrico de trayectoria larga con una trayectoria óptica de 5-100 mm. Viene montado en un revestimiento de compartimento de muestras extraíble.
Mediciones de gases y selección de métodos estándar más antiguos que requieren específicamente celdas cilíndricas
Cubeta cilíndrica de 5 a 100 mm (1)
Soporte de celda con trayectoria larga
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50
Cilíndrico